3,3-Dimethylbutanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimethylbutanone 97%
3,3-Dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₂O
Kookpunt: 105…106 °C
Smeltpunt: –53 °C
Dichtheid: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008846
CAS nummer: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II