2-Chloro-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR28619-100G
OR28619-25G
APOSOR28619-100GEA
95
EUR
APOSOR28619-100G
APOSOR28619-25G
2-Chloro-3-nitropyridine
2-Chloro-3-nitropyridine
Formule:
C₅H₃ClN₂O₂ Smeltpunt: 100…103 °C Vlampunt: 185 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006232 CAS nummer: 5470-18-8 EINECS: 226-799-8 |