2-Chloro-5-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 48.3 EUR
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
Kookpunt: 239 °C
Dichtheid: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093903
CAS nummer: 116632-41-8