2-Mercaptonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Thionicotinic acid
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 60 EUR
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₂S
Smeltpunt: 263…270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010102
CAS nummer: 38521-46-9