Ethyl butyrylacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 22 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetate 95%
Ethyl butyrylacetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Kookpunt: 94…95 °C/12mmHg
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009401
CAS nummer: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9