α,2,6-Trichlorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Chloromethyl)-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzyl Chloride, 2,6-Dichlorobenzyl chloride, 1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 71.6 EUR
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
α,2,6-Trichlorotoluene
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 117…119 °C/14mmHg
Smeltpunt: 36…39 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000897
CAS nummer: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II