α,3-Dichlorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR28625-100G
OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA
35.1
EUR
APOSOR28625-100G
APOSOR28625-500G
α,3-Dichlorotoluene 98%
α,3-Dichlorotoluene
Formule:
C₇H₆Cl₂ Kookpunt: 214…216 °C Dichtheid: 1,27 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000905 CAS nummer: 620-20-2 EINECS: 210-629-4 UN: 2235 ADR: 6.1,III |