α-Chloro-o-xylene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 567 EUR
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylene 98+%
α-Chloro-o-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 197…199 °C
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000899
CAS nummer: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II