Sodium triacetoxyborohydride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 23.4 EUR
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012211
CAS nummer: 56553-60-7
UN: 1409
ADR: 4.3,II