6-Nitro-2,3-xylidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 90.6 EUR
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Smeltpunt: 115…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010148
CAS nummer: 59146-96-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III