6-Methylanthranil acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 232 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007809
CAS nummer: 4389-50-8