(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 45.4 EUR
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Kookpunt: 329…331 °C
Smeltpunt: 66…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002383
CAS nummer: 14191-95-8