α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.6 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 97…101 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007373
CAS nummer: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II