2-Chloro-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 55.5 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158.54 g/mol
Smeltpunt: 105…108 °C
Vlampunt: 158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006240
CAS nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3