4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28650-10G OR28650-1G OR28650-25G OR28650-100G OR28650-500G
APOSOR28650-10GEA 78.9 EUR
APOSOR28650-10G APOSOR28650-1G APOSOR28650-25G APOSOR28650-100G APOSOR28650-500G
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Formule: C₁₂H₁₅ClO
Kookpunt: 170…180 °C/18mmHg
Smeltpunt: 59…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 13081-17-9
EINECS: 235-988-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III