2-Bromoanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Bromo-2-methoxybenzene
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 24.9 EUR
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromoanisole 98%
2-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 220…223 °C
Smeltpunt: 44257 °C
Dichtheid: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000064
CAS nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III