Ethyl cyanoacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 36.6 EUR
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Ethyl cyanoacetate 98%
Ethyl cyanoacetate
Formule: C₅H₇NO₂
Kookpunt: 208…210 °C
Smeltpunt: –23 °C
Dichtheid: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001940
CAS nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9,III