Maltol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28677-100G OR28677-25G OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA 27.8 EUR
APOSOR28677-100G APOSOR28677-25G APOSOR28677-500G
Maltol
Maltol
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 170 °C/100mmHg
Smeltpunt: 160…165 °C
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006578
CAS nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8