2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 80.4 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 165 °C/10mmHg
Smeltpunt: 67…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003311
CAS nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4