2-Chloro-6-iodotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2869-100G OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA 80.4 EUR
APOSOR2869-100G APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Chloro-6-iodotoluene
2-Chloro-6-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
Kookpunt: 117…119 °C
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019013
CAS nummer: 42048-11-3