Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 22 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₇ClO₄S
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009797
CAS nummer: 26638-43-7
UN: 3261
ADR: 8,III