Phenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 89.3 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Phenyl isothiocyanate
Phenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₅NS
Kookpunt: 218…221 °C
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004798
CAS nummer: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II