2-Tolualdehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR28700-100G OR28700-25G OR28700-500G
APOSOR28700-100GEA 46.8 EUR
APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G APOSOR28700-500G
2-Tolualdehyde 98%
2-Tolualdehyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Kookpunt: 199…200 °C
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003338
CAS nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665