5-Chloor-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 58.4 EUR
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Chloor-2-nitroaniline
5-Chloor-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Kookpunt: 323
Smeltpunt: 124…129 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007776
CAS nummer: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III