1,3-Cyclohexanedione 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 22 EUR
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexanedione 99%
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
Smeltpunt: 101…105 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001585
CAS nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0