Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28709-250MG OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA 65.8 EUR
APOSOR28709-250MG APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 77 °C/68,5mmHg
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009943
CAS nummer: 20913-25-1
EINECS: 244-113-5
UN: 3272
ADR: 3,III