2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28712-25G OR28712-5G
APOSOR28712-25GEA 38 EUR
APOSOR28712-25G APOSOR28712-5G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053007
CAS nummer: 27503-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III