2-Mercapto-1-methylimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 80.4 EUR
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-methylimidazole
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formule: C₄H₆N₂S
Kookpunt: 280 °C
Smeltpunt: 144…147 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179321
CAS nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4