3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 29.2 EUR
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₉H₉N₃O
Smeltpunt: 210…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003137
CAS nummer: 4149-06-8