Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 310 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutanecarbonyl chloride 95%
Cyclobutanecarbonyl chloride
Formule: C₅H₇ClO
Kookpunt: 60 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001319
CAS nummer: 5006-22-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II