5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28728-100G OR28728-25G OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA 39.5 EUR
APOSOR28728-100G APOSOR28728-25G APOSOR28728-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 165…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068241
CAS nummer: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9