(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 256 EUR
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 139 °C
Dichtheid: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010423
CAS nummer: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III