Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 29.2 EUR
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formule: C₁₁H₈O₂
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001681
CAS nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6