Ethyl-6-bromohexanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
OR28740-100G OR28740-500G
APOSOR28740-100GEA 68.7 EUR
APOSOR28740-100G APOSOR28740-500G
Ethyl-6-bromohexanoate
Ethyl-6-bromohexanoate
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Kookpunt: 128…130 °C/16mmHg
Dichtheid: 1,254 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000270
CAS nummer: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III