Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28741-100G OR28741-25G OR28741-5G
APOSOR28741-100GEA 132 EUR
APOSOR28741-100G APOSOR28741-25G APOSOR28741-5G
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Ethyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Kookpunt: 288 °C
Dichtheid: 1,55 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013635
CAS nummer: 76008-73-6