4'-Aminoacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Aminophenyl)ethanone, p-Aminoacetophenone
OR28747-100G OR28747-500G
APOSOR28747-100GEA 23.4 EUR
APOSOR28747-100G APOSOR28747-500G
4'-Aminoacetophenone 98%
4'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
Kookpunt: 292…294 °C
Smeltpunt: 103…107 °C
Dichtheid: 0,77 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007896
CAS nummer: 99-92-3
EINECS: 202-801-2