2,2'-Bipyridyl 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
OR28749-100G OR28749-250G OR28749-25G
APOSOR28749-100GEA 43.8 EUR
APOSOR28749-100G APOSOR28749-250G APOSOR28749-25G
2,2'-Bipyridyl 99+%
2,2'-Bipyridyl
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
Kookpunt: 273 °C
Smeltpunt: 70…73 °C
Vlampunt: 121
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006212
CAS nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382