4,4'-Bipyridyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR28750-25G
OR28750-5G
APOSOR28750-25GEA
35.1
EUR
APOSOR28750-25G
APOSOR28750-5G
4,4'-Bipyridyl 97%
4,4'-Bipyridyl
Formule:
C₁₀H₈N₂ Kookpunt: 304…305 °C Smeltpunt: 109…114 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006416 CAS nummer: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |