1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28759-25G OR28759-5G
APOSOR28759-25GEA 876 EUR
APOSOR28759-25G APOSOR28759-5G
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
1,4-Bis(4-methyl-5-phenyloxazol-2-yl)benzene
Formule: C₂₆H₂₀N₂O₂
Smeltpunt: 230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005310
CAS nummer: 3073-87-8
EINECS: 221-349-7