4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28761-10G OR28761-50G
APOSOR28761-10GEA 123 EUR
APOSOR28761-10G APOSOR28761-50G
4-Bromo-6-chloro-o-cresol 97%
4-Bromo-6-chloro-o-cresol
Formule: C₇H₆BrClO
Smeltpunt: 45…47 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002167
CAS nummer: 7530-27-0
EINECS: 231-394-4