Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28762-100G OR28762-25G OR28762-500G
APOSOR28762-100GEA 40.9 EUR
APOSOR28762-100G APOSOR28762-25G APOSOR28762-500G
Adamantane-1-carboxylic acid 98%
Adamantane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Smeltpunt: 172…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074720
CAS nummer: 828-51-3
EINECS: 212-584-6