2,6-Dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28767-100G OR28767-25G
APOSOR28767-100GEA 43.8 EUR
APOSOR28767-100G APOSOR28767-25G
2,6-Dibromopyridine
2,6-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 255 °C
Smeltpunt: 118…119 °C
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006223
CAS nummer: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II