2-Isopropyl-6-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28768-5G OR28768-1G
APOSOR28768-5GEA 365 EUR
APOSOR28768-5G APOSOR28768-1G
2-Isopropyl-6-methylaniline
2-Isopropyl-6-methylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Kookpunt: 108…110 °C/10mmHg
Dichtheid: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007746
CAS nummer: 5266-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III