3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
OR28774-100G OR28774-1KG OR28774-500G
APOSOR28774-100GEA 117 EUR
APOSOR28774-100G APOSOR28774-1KG APOSOR28774-500G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 179 °C/15mmHg
Smeltpunt: 112…116 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003369
CAS nummer: 621-59-0
EINECS: 210-694-9