2-Amino-5-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
OR28779-100G OR28779-50G OR28779-500G
APOSOR28779-100GEA 29.2 EUR
APOSOR28779-100G APOSOR28779-50G APOSOR28779-500G
2-Amino-5-methylpyridine 98%
2-Amino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Kookpunt: 226…228 °C
Smeltpunt: 74…78 °C
Vlampunt: 118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006328
CAS nummer: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III