3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28782-500G OR28782-1KG OR28782-100G
APOSOR28782-500GEA 36.6 EUR
APOSOR28782-500G APOSOR28782-1KG APOSOR28782-100G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole 99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
Kookpunt: 218 °C
Smeltpunt: 105…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005243
CAS nummer: 67-51-6
EINECS: 200-657-5