Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trimethyloxosulphonium iodide
OR28785-1KG OR28785-250G
APOSOR28785-1KGEA 156 EUR
APOSOR28785-1KG APOSOR28785-250G
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Formule: C₃H₉IOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011899
CAS nummer: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2