2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28799-1G OR28799-5G
APOSOR28799-1GEA 86.2 EUR
APOSOR28799-1G APOSOR28799-5G
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
2-Phenyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173729
CAS nummer: 68282-47-3