1-Amino-2-methylbutane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
OR28802-5G OR28802-1G OR28802-10G
APOSOR28802-5GEA 87.6 EUR
APOSOR28802-5G APOSOR28802-1G APOSOR28802-10G
1-Amino-2-methylbutane
1-Amino-2-methylbutane
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87.16 g/mol
Kookpunt: 94…97 °C
Dichtheid: 0.739 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008147
CAS nummer: 96-15-1
UN: 2733
ADR: 3+8 II