o-Tolyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28816-25G OR28816-5G
APOSOR28816-25GEA 184 EUR
APOSOR28816-25G APOSOR28816-5G
o-Tolyl isothiocyanate 98%
o-Tolyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NS
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004802
CAS nummer: 614-69-7